Przejdź do
360910
Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
215,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4CH2CH2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
215,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
bp
108 °C/11 mmHg (lit.)
mp
39-41 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-10(12)7-4-8-2-5-9(11)6-3-8/h2-3,5-6,11H,4,7H2,1H3
InChI key
XRAMJHXWXCMGJM-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate is reported to be responsible for biological nitrification inhibition in sorghum (Sorghum bicolor).
Application
Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate may be used in the enzymatic coupling of saccharides to protein.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
556815541710103373
description
97%
description
97%
description
97%
description
98%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
108 °C/11 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
74-75 °C/13 mmHg (lit.)
mp
39-41 °C (lit.)
mp
100-104 °C (lit.)
mp
245-248 °C (lit.)
mp
-
functional group
ester
functional group
-
functional group
fluoro
functional group
thioether, ester
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)