Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 517,00 zł 387,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H3(OH)CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.59
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
251-643-0
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
387,75 zł
Cena katalogowa517,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
powder
mp
108-110 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, chloro
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(O)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-3-5(4-8(11)12)1-2-7(6)10/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
InChI key
IYTUKSIOQKTZEG-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 98% | description ≥99% | description 98% |
| assay 99% | assay 98% | assay ≥99% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form solid | form - | form - |
| mp 108-110 °C (lit.) | mp 256-258 °C (lit.) | mp 129-133 °C (lit.) | mp - |
| functional group carboxylic acid, chloro | functional group carboxylic acid, chloro | functional group carboxylic acid | functional group iodo, fluoro, chloro |
Sigma-Aldrich 3-Chloro-4-hydroxyphenylacetic acid | - | - | - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?