Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2180,00 zł 1635,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1635,00 zł
Cena katalogowa2180,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
form
liquid
optical activity
[α]20/D +26±2°, neat
refractive index
n20/D 1.475
density
1.692 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
bromo, carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
InChI key
MONMFXREYOKQTI-UWTATZPHSA-N
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (sum of enantiomers, GC) | description 99% (sum of enantiomers, GC) | description ≥99.0% (sum of enantiomers, GC) | description ≥98.5% (sum of enantiomers, GC) |
| assay ≥98.0% (sum of enantiomers, GC) | assay 99% (sum of enantiomers, GC) | assay ≥99.0% (sum of enantiomers, GC) | assay ≥98.5% (sum of enantiomers, GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.475 | refractive index n20/D 1.470 | refractive index - | refractive index n20/D 1.517 |
| density 1.692 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.696 g/mL at 20 °C (lit.) | density - | density 1.069 g/mL at 20 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?