Przejdź do
291005
Butylmagnesium chloride solution
2.0 M in THF
Synonim(y):
BuMgCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
510,00 zł
800 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3MgCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.87
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3587228
Concentration:
2.0 M in THF
510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal™ of
concentration
2.0 M in THF
density
0.962 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-3-4-2;;/h1,3-4H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
UUNGXYVLXYGZKH-UHFFFAOYSA-M
Application
Butylmagnesium chloride (BuMgCl) is a Grignard reagent that can be used:
  • To prevent the formation of passivating surface films on Mg electrodes.
  • For the synthesis of lithium tributylmagnesate complex (n-Bu3MgLi) by reacting with n-BuLi.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
224375338257562033
description
2.0 M in THF
description
2.0 M in diethyl ether
description
2.0 M in diethyl ether
description
0.25 M in THF
concentration
2.0 M in THF
concentration
2.0 M in diethyl ether
concentration
2.0 M in diethyl ether
concentration
0.25 M in THF
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.962 g/mL at 25 °C
density
0.828 g/mL at 25 °C
density
0.941 g/mL at 25 °C
density
0.914 g/mL at 25 °C
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butylmagnesium chloride solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9 + 693-04-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)