Merck
224308
Sigma-Aldrich
Dilithium tetrachlorocuprate(II) solution
0.1 M in THF
Synonim(y):
Czterochlorek dilitu miedzi, Czterochlorokumaran(2-) dilitu, Tetrachlorokubrat litu
Wybierz wielkość
800 ML
1150,00 zł
100 ML
1600,00 zł
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
800 ML
1150,00 zł
100 ML
1600,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Li2CuCl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: copper
stężenie
0.1 M in THF
gęstość
0.91 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].Cl[Cu--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Cu.2Li/h4*1H;;;/q;;;;+2;2*+1/p-4
Klucz InChI
HCJWWBBBSCXJMS-UHFFFAOYSA-J
Zastosowanie
Catalyst used to couple alkyl halides with alkyl Grignard reagents.[1]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kenji Mori
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 74(3), 595-600 (2010-03-09)
A mixture of the four stereoisomers of 1,7-dimethylnonyl propanoate, the female sex pheromone of the western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera LeConte), was synthesized in four different ways by employing one of the following four reactions as the key step:
Tetrahedron, 62, 4851-4851 (2006)
K Minamoto et al.
Nucleic acids symposium series, (27)(27), 109-110 (1992-01-01)
The reaction of 1-(2,3-anhydro-5-O-trityl-beta-D-lyxofuranosyl)-2-O-methyluracil (1a) and its thymine analogue (1b) with dilithium tetrahalocuprate (Li2CuX4) revealed excellent to perfect regioselectivity, yielding 2,2'-anhydro-3'-halonucleosides (2a-d), while the same reactions with 2,3-anhydro uracil and thymine nucleosides (4a,b) gave arabinosyl (5a-d) and xylosyl halohydrins (6a-d)