224235
N,N′-Hexamethylene bis(acetamide)
98%
Synonim(y):
N,N′-Diacetyl-1,6-hexanediamine, HMBA
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
mp
128-129 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 5%, clear, colorless
ciąg SMILES
CC(=O)NCCCCCCNC(C)=O
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-9(13)11-7-5-3-4-6-8-12-10(2)14/h3-8H2,1-2H3,(H,11,13)(H,12,14)
Klucz InChI
BNQSTAOJRULKNX-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3