Merck
382639
Sigma-Aldrich
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
99%
Synonim(y):
Kwas p-(hydroksymetylo)benzoesowy
Wybierz wielkość
1 G
126,00 zł
10 G
675,00 zł
126,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
126,00 zł
10 G
675,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2C6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
Beilstein:
2690023
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
126,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
mp
182-185 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
hydroxyl
ciąg SMILES
O=C(O)C1=CC=C(CO)C=C1
InChI
1S/C8H8O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
Klucz InChI
WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tsunehisa Hirose et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(13) (2019-07-05)
The retention behavior of a wide variety of stationary phases was compared in supercritical fluid chromatography (SFC) and normal-phase high-performance liquid chromatography (NP-HPLC). We also attempted to elucidate the retention behavior in SFC by investigating the selectivity of the different