Merck
222925
Sigma-Aldrich
D-Saccharic acid monopotassium salt
98%
Synonim(y):
D-Glucaric acid monopotassium salt, D-Glucosaccharic acid monopotassium salt
About This Item
Wzór liniowy:
HO2C[CH(OH)]4CO2K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]21/D +5°, c = 1 in H2O
mp
188 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[K+].O[C@H]([C@@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O)[C@H](O)C(O)=O
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)