Przejdź do
455571
Potassium borohydride
≥97%
Synonim(y):
Potassium tetrahydroborate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
502,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
670,00 zł
2 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KBH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
53.94
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352306
EC Number:
237-360-5
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder
502,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
mp
500 °C (dec.) (lit.)
density
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[H][B-]([H])([H])[H]
InChI
1S/BH4.K/h1H4;/q-1;+1
InChI key
ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N
Application
Potassium borohydride (KBH4) can be used as a reducing agent for the synthesis of:       
  • Copper nanoparticles by the reduction of copper salts.
  •  Enantioselective allylic alcohols by the catalytic reduction of enones and ketones in the presence of chiral N,N′-dioxidescandium(III) complex catalyst.,·        
  • Azoxybenzenes by the reduction of nitroarenes in the presence of phase transfer catalyst PEG-400.
It can also be employed as a boron source in the nickel–boron alloy, which is electrodeposited on carbon fiber to improve catalytic graphitization of carbon.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
438472P378660080
description
≥97%
description
99.9% trace metals basis
description
ACS reagent, ≥98%
description
purum, ≥97.0% (RT)
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥97%
assay
99.9% trace metals basis
assay
≥98%
assay
≥97.0% (RT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
500 °C (dec.) (lit.)
mp
500 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
500 °C (dec.) (lit.)
density
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant, core: potassium
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: reductant
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium borohydride
signalword
Danger
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?