Merck
221902
Sigma-Aldrich
(1R,2R,3R,5S)-(−)-Isopinocampheol
98%
Synonim(y):
(−)-Isopinocampheol, (1R,2R,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-ol, (1R,2R,3R,5S)-3-Pinanol, 3-Pinanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Beilstein:
2038100
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]22/D −34°, c = 20 in ethanol
czystość optyczna
ee: 95% (GLC)
tw
219 °C (lit.)
mp
51-53 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@H]1[C@H](O)CC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-6-8-4-7(5-9(6)11)10(8,2)3/h6-9,11H,4-5H2,1-3H3/t6-,7+,8-,9-/m1/s1
Klucz InChI
REPVLJRCJUVQFA-BZNPZCIMSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
200.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.4 °C - closed cup