Merck
400416
Sigma-Aldrich
(1R,2R,5R)-(+)-2-Hydroxy-3-pinanone
99%
Synonim(y):
(1R,2R,5R)-2-Hydroxy-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.23
Beilstein:
2249018
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +39°, c = 0.5 in chloroform
tw
245 °C (lit.)
mp
37-39 °C (lit.)
gęstość
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)[C@@H]2C[C@H]1C(C)(O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,10?/m1/s1
Klucz InChI
VZRRCQOUNSHSGB-KTWZPZHPSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
222.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
106 °C - closed cup