Kluczowe dokumenty
743364
2-Methylisoborneol
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
exo-1,2,7,7-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
Wybierz wielkość
4200,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4200,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
solid
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
O[C@]1([C@]2(C([C@@H](C1)CC2)(C)C)C)C
InChI
1S/C11H20O/c1-9(2)8-5-6-10(9,3)11(4,12)7-8/h8,12H,5-7H2,1-4H3/t8-,10-,11-/m1/s1
Klucz InChI
LFYXNXGVLGKVCJ-FBIMIBRVSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Odor compound prioritization in water: A study employed machine learning models combined with non-target analysis to prioritize odorous compounds like 2-Methylisoborneol in surface water, enhancing the effectiveness of environmental monitoring and treatment strategies (Huang et al., 2024).
- Water treatment with carbon materials: The study explored the use of Spirulina-based carbon materials as adsorbents for removing 2-Methylisoborneol from drinking water, also assessing the cyto-genotoxic effects, thus contributing to safer and more effective water treatment solutions (Antonopoulou et al., 2024).
- Quantification in aquaculture: Improved methods for quantifying 2-Methylisoborneol in farmed fish were developed using stable isotope dilution gas chromatography-mass spectrometry, facilitating better management of water quality in aquaculture environments (Dupre et al., 2024).
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?