Przejdź do
72262
Nickel (IV) oxide
technical, ~30% active peroxide basis
Synonim(y):
Nickel dioxide, Nickel oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
613,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
NiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.69
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
EC Number:
234-823-3
MDL number:
613,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
technical
form
powder
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst, reagent type: oxidant
concentration
~30% (active peroxide)
SMILES string
O=[Ni]O[Ni]=O
InChI
1S/2Ni.3O
InChI key
PZFKDUMHDHEBLD-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • One-dimensional oxide-metal hybrid structures and site-specific enhanced reactivity for CO oxidation
  • Microwave induced catalytic degradation of crystal violet
Used to study differences in reactivity trends for carbon monoxide catalyzed oxidation caused by anionic transition metal oxide clusters
Reagent:
  • For solvent-free oxidation of alcohols†
  • For chemoselective oxidation of organic compounds using inductive heating
  • To improve the synthesis of methoxy cephalosporin′s intermediate
Other Notes
Oxidant for the transformation of alcohols into acids and hydrazones into diazoalkanes
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
459925520624520616
description
technical, ~30% active peroxide basis
description
-
description
≥99.9%
description
crystalline, 99.5%
reaction suitability
reagent type: oxidant, core: nickel, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: platinum
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: platinum
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: platinum
form
powder
form
solid
form
-
form
crystalline
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
-
concentration
~30% (active peroxide)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12035-36-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)