Kluczowe dokumenty
220930
Potassium nitrosodisulfonate
Synonim(y):
Dipotassium nitrosodisulfonate, Fremy’s salt
Wybierz wielkość
317,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
317,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[K+].[K+].[O]N(S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2NO7S2/c;;2-1(9(3,4)5)10(6,7)8/h;;(H,3,4,5)(H,6,7,8)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
IHSLHAZEJBXKMN-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis