Przejdź do
75920
OXONE® tetrabutylammonium salt
technical, ~1.6% active oxygen basis
Synonim(y):
Tetrabutylammonium OXONE®, Tetrabutylammonium hydrogen monopersulfate, Tetrabutylammonium peroxomonosulfate, Tetrabutylammonium persulfate triple salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
738,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2330,00 zł
1747,50 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Beilstein/REAXYS Number:
5199887
Form:
powder
738,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
technical
form
powder
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer, reagent type: oxidant
concentration
~1.6% (active oxygen)
mp
144-147 °C
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.OS(=O)(=O)O[O-].OS(=O)(=O)O[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/5C16H36N.2H2O5S.2H2O4S/c5*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2*1-5-6(2,3)4;2*1-5(2,3)4/h5*5-16H2,1-4H3;2*1H,(H,2,3,4);2*(H2,1,2,3,4)/q5*+1;;;;/p-5
InChI key
IGMBKNUVZFAHJM-UHFFFAOYSA-I
Application
Reagent for:
  • Oxidation of Hantzsch 1,4-Dihydropyridines catalyzed by manganese(III) Schiff Base complexes
  • Epoxidation of alkenes
  • Oxidation of sulfides and olefins
  • Oxidation of alcohols
  • Oxidation of aromatic amines for synthesis of azoxy arenes
Other Notes
Form of Oxone specially suited for the oxidation of sensitive compounds in CH2Cl2; Reagent for preparing 2-tetrahydrofuranyl ethers from alcohols and THF by radical coupling
Legal Information
OXONE is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
228036193119911356
description
technical, ~1.6% active oxygen basis
description
-
description
ReagentPlus®, ≥99.0%
description
free-flowing, Redi-Dri™
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
reaction suitability
core: ammonium, reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
-
mp
144-147 °C
mp
-
mp
102-106 °C (lit.)
mp
-
form
powder
form
powder
form
powder, crystals or granules
form
powder
concentration
~1.6% (active oxygen)
concentration
>4.0% (active oxygen basis (by Na2S2O3, titration))
concentration
-
concentration
>4.0% (active oxygen, titration by Na2S2O3 )
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
reagent grade
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Greetings, I would like to inquire about this compound's solubility profile (CAS Number: 104548-30-3). I would like to know if it dissolves in organic solvents.
    1 answer
    1. 75920 is OXONE tetrabutylammonium salt that is soluble in dichloromethane. However, no information on saturation concentration is available.