For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
220078
Isethionic acid sodium salt
98%
Synonim(y):
2-Hydroxyethanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
mp
191-194 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
sulfonic acid
ciąg SMILES
[Na+].OCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O4S.Na/c3-1-2-7(4,5)6;/h3H,1-2H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1
Klucz InChI
LADXKQRVAFSPTR-UHFFFAOYSA-M
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?