Key Documents
219746
DL-Homocysteic acid
97%
Synonim(y):
DL-2-Amino-4-sulfobutyric acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
solid
mp
273 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
ciąg SMILES
NC(CCS(O)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO5S/c5-3(4(6)7)1-2-11(8,9)10/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9,10)
Klucz InChI
VBOQYPQEPHKASR-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3