Próba
98%
Formularz
solid
temp. samozapłonu
500 °F
bp
236 °C (lit.)
mp
43-47 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: freely soluble (hot)(lit.)
alcohol: very slightly soluble(lit.)
carbon disulfide: freely soluble(lit.)
chloroform: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
glacial acetic acid: freely soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
gęstość
1.534 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H
Klucz InChI
KMAQZIILEGKYQZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
255.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
124 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?