Kluczowe dokumenty
185329
3-Nitrobenzoic acid
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Kwas m-nitrobenzenokarboksylowy, Kwas m-nitrobenzoesowy, m-karboksynitrobenzen
Wybierz wielkość
126,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
126,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
solid
mp
139-141 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 3 g/L at 25 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
nitro
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
Klucz InChI
AFPHTEQTJZKQAQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
373.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
189.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?