Przejdź do
377937
3-Nitrophenylacetonitrile
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H4CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-689-1
MDL number:
Assay:
99%
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
bp
180 °C/3 mmHg (lit.)
mp
60-62 °C (lit.)
functional group
nitrile, nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6N2O2/c9-5-4-7-2-1-3-8(6-7)10(11)12/h1-3,6H,4H2
InChI key
WAVKEPUFQMUGBP-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Nitrophenylacetonitrile is a builing block. Reactions of 3-nitrophenylacetonitrile with isopropyl alcohol, cyclohexyl alcohol and benzyl alcohol at high temperature have been reported.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
151572
description
99%
description
98%
assay
99%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
60-62 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
bp
180 °C/3 mmHg (lit.)
bp
-
functional group
nitrile, nitro
functional group
nitrile, nitro
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)