Przejdź do
N7382
Nitrosomorpholine
Synonim(y):
NMOR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
724,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.12
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
Form:
solid
724,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
SMILES string
O=NN1CCOCC1
InChI
1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2
InChI key
ZKXDGKXYMTYWTB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Tumor initiator in rodent liver, trachea, nasal cavity, esophagus, kidney, lung, and thyroid.[1][2]
Packaging
Bulk package
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N1771PHR2617224286
description
-
description
-
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
97%
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - STOT RE 1
target_organs
Liver
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Buenos días, este material es líquido, ¿podrían por favor indicar cual es la concentración de NMOR en el vial? No la he localizado en el CoA ni en la información disponible en web. Muchas gracias por adelantado
    1 answer
    1. This product has a melting point of 29 °C. Depending on temperature, it may be in the form of a solid or liquid. This product is considered to be "neat" or 100% pure. Thus, a solution may be prepared at a defined concentration by weighing. The density of the liquid form, as reported in the literature, is 1.2 - 1.3 g/ml.