Merck
213810
Sigma-Aldrich
Diethylcyanamide
99%
Wybierz wielkość
10 G
908,00 zł
908,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
908,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2NCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
908,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.423 (lit.)
bp
186-188 °C (lit.)
gęstość
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCN(CC)C#N
InChI
1S/C5H10N2/c1-3-7(4-2)5-6/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
ZZTSQZQUWBFTAT-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Dietylocyjanamid reaguje z heksanowym roztworem dietyloamidu litu, dając 1,1,3,3-tetraetyloguanidynian litu[1].
Zastosowanie
Dietylocyjanamid został użyty do przygotowania N,N′-podstawionych-5,5′-diamino-3,3′-bi-1,2,4-oksadiazoli[2].
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Scott D Bunge et al.
Inorganic chemistry, 48(16), 8037-8043 (2009-07-25)
Diethylcyanamide is added to a hexanes solution of lithium diethylamide [LiN(CH(2)CH(3))(2)] resulting in the formation of lithium 1,1,3,3-tetraethylguanidinate, [Li(mu-TEG)](6) (1). Upon successful isolation of 1, the metathesis reaction of MX(2) (MX(2) = MnBr(2), FeBr(2), CoBr(2), and ZnCl(2)) with [Li(mu-TEG)](6) and
N, N′-disubstituted-5, 5′-diamino-3, 3′-bi-1,2,4-oxadiazoles.
Witteveen AJ, et al.
Rec. Trav. Chim., 89(2), 121-128 (1970)