Przejdź do zawartości
213837
1-Piperidinecarbonitrile
99%
Synonim(y):
1-Cyanopiperidine, NSC 26965, Pentamethylenecyanamide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
216-233-8
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
bp
102 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N#CN1CCCCC1
InChI
1S/C6H10N2/c7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H2
InChI key
NVPICXQHSYQKGM-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Piperidinecarbonitrile in tetrahydrofuran (THF) reacts with a solution of piperidyl lithium in THF at 0°C to yield lithium[1,1,3,3-bis(pentamethylene)guanidinate]. It participates in thermal decomposition of the 2H-azaphosphirene metal complexes to yield the Δ3-1,3,2-oxazaphospholene complexes and the Δ3-1,3,2-thiazaphospholene complexes.
Application
Reactant for:
Cycloaddition reactions
Ring-expansion reactions of tungsten complexes
N-CN bond cleavage
Retro-Diels-Alder reactions
Regioselective electrochemical α-methoxylation
Synthesis of de-O-chloroacetylation reagents
1-Piperidinecarbonitrile was used in the preparation of 1-selenocarbamoylpiperidine.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
206.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
97 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)