Merck
211729
Sigma-Aldrich
Chlorotrimethylgermane
98%
Synonim(y):
Trimethylchlorogermane, Trimethylgermanium chloride
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3GeCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.20
Beilstein:
3535109
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Produkt 211729 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
gęstość
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Ge](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClGe/c1-5(2,3)4/h1-3H3
Klucz InChI
ZZBNZZCHSNOXOH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
33.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Virginia Solar Fernandez et al.
Antioxidants & redox signaling, 32(4), 217-227 (2019-11-07)
Aims: Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like-2 factor (NRF-2) is a transcription factor well known to provide an advantage for cancer