Merck
396354
Sigma-Aldrich
Tetramethylgermanium
98%
Synonim(y):
Tetrametylogerman
Wybierz wielkość
5 G
721,00 zł
721,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
721,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)4Ge
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.78
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
721,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
6.74 psi ( 20 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: germanium
współczynnik refrakcji
n20/D 1.389 (lit.)
bp
43-44 °C/740 mmHg (lit.)
mp
−88 °C (dec.) (lit.)
gęstość
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Ge](C)(C)C
InChI
1S/C4H12Ge/c1-5(2,3)4/h1-4H3
Klucz InChI
ZRLCXMPFXYVHGS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
CVD precursor to germanium oxide thin films.[1]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-34.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-37 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Thin Solid Films, 189, 293-293 (1990)