Przejdź do
197149
2-Phenoxypropionic acid
≥98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
97,50 zł
73,12 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5OCH(CH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-370-5
Beilstein/REAXYS Number:
5734971
MDL number:
Assay:
≥98%
73,12 zł
Cena katalogowa97,50 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
bp
265 °C (lit.)
mp
112-115 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, phenoxy
SMILES string
CC(Oc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-7(9(10)11)12-8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,10,11)
InChI key
SXERGJJQSKIUIC-UHFFFAOYSA-N
General description
Solvent-induced invesrsion of enantioselectivity during esterification of 2-phenoxypropionic acid catalyzed by Candida cylindracea lipase has been investigated. Derivatives of 2-phenoxypropionic acid are potential herbicides.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
193070195944P16001
description
≥98%
description
98%
description
98%
description
99%
assay
≥98%
assay
98%
assay
98%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
112-115 °C (lit.)
mp
-
mp
63-64 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
bp
265 °C (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
bp
160 °C/22 mmHg (lit.)
bp
235-245 °C (lit.)
functional group
phenoxy, carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
phenoxy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Would you be able to confirm whether this product is a single enantiomer or a racemic mixture?
    1 answer
    1. This product is a racemic mixture comprised of both enantiomers.