Kluczowe dokumenty
214353
Palladium on calcium carbonate
extent of labeling: 5 wt. % loading, unreduced
Wybierz wielkość
429,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
429,00 zł
Polecane produkty
Formularz
solid
temp. samozapłonu
>1120 °F
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zakres etykietowania
5 wt. % loading
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Ca++].[Pd++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.Ca.Pd/c2*2-1(3)4;;/h2*(H2,2,3,4);;/q;;2*+2/p-4
Klucz InChI
XGLHAVVVUOEGIO-UHFFFAOYSA-J
Opis ogólny
Zastosowanie
- tworzenie wydajnego układu katalitycznego dla reakcji sprzęgania Hecka i reakcji hydroarylacji[1]
- synteza katalizatora Lindlara do selektywnego uwodornienia alkinów[2]
- rezerwuar katalityczny w reakcjach krzyżowego sprzęgania Miyaura-Suzuki[3]
- Reakcje krzyżowego sprzęgania Stille'a[4]
- Aqueous Heck coupling and hydroarylation
- Reduction reactions
- Hydrogenation reactions
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?