Przejdź do
212857
Rhodium on alumina
extent of labeling: 5 wt. % loading, matrix alumina support, powder
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Rh/Al2O3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
782,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2220,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9420,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
782,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
extent of labeling
5 wt. % loading
matrix
alumina support
greener alternative category
SMILES string
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChI key
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Application
Rhodium on alumina (Rh/Al2O3) (5 wt. % loading, matrix alumina support, powder) is utilized as a catalyst for the steam reforming of ethanol for use in hydrogen production using molten carbonate fuel cells. Rh/Al2O3 can also be used as a catalyst in the production of hydrogen from sodium borohydride (NaBH4).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rhodium on alumina
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)