Merck
224111
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol diethyl ether
98%
Synonim(y):
1,2-Diethoxyethane
Wybierz wielkość
100 ML
406,00 zł
500 ML
868,00 zł
406,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
406,00 zł
500 ML
868,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2OCH2CH2OCH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.17
Beilstein:
1732917
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
121 °C (lit.)
406,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
9.4 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3923 (lit.)
bp
121 °C (lit.)
mp
−74 °C (lit.)
gęstość
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOCCOCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-3-7-5-6-8-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Korelacja między stężeniem kwasu metoksyoctowego w moczu a narażeniem na eter dimetylowy glikolu etylenowego w fabryce baterii litowych..: Niniejsze badanie dotyczy poziomów narażenia na eter dimetylowy glikolu etylenowego w środowisku produkcji baterii litowych. Analizując korelację między biomarkerami moczu a narażeniem chemicznym, badanie zapewnia wgląd w środki bezpieczeństwa i higieny pracy wymagane w środowiskach przemysłowych, w których stosowane są takie chemikalia (Yokota et al., 2007).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Solvate structures and computational/spectroscopic characterization of LiBF4 electrolytes
Seo DM, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118(32), 18377-18386 (2014)
Copper (I)-mediated living radical polymerization in the presence of oxyethylene groups: Online 1H NMR spectroscopy to investigate solvent effects
Haddleton DM, et al.
Macromolecules, 33(22), 8246-8251 (2000)
Fabrication and performance of membrane electrode assembly prepared by a catalyst-coated membrane method: effect of solvents used in a catalyst ink mixture
Therdthianwong A, et al.
Energy & Fuels, 24(2), 1191-1196 (2010)
The bonding of fluorinated and hydrogenated diethers to Ru (001).
Walczak MM and Thiel PA.
Surface Science, 224(1), 425-450 (1989)
Xiao-Yan Shi et al.
Huan jing ke xue= Huanjing kexue, 30(6), 1561-1566 (2009-08-11)
Acetal (1,1-diethoxyethane) is considered as an alternative to ethanol as bio-derived additive for diesel fuel, which is miscible in diesel fuel. Biodiesel can improve the oxygen content and flash point of the fuel blend of acetal and diesel fuel. Two