Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 219,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 459,00 zł |
Informacje o tej pozycji
219,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤0.05% water
refractive index
n
pH
7
bp
224-228 °C (lit.)
density
0.953 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-5-10-7-8-11-6-4-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Application
- In the preparation of blocked isocyanate systems for coil coating, electro-coating and powder coating.
- As a cosurfactant in the formation of microemulsions.
- As a structural component of various liquid crystals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (GC) | description ReagentPlus®, ≥99.0% | description technical, ~70% (GC) | description ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| technique(s) GC/GC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.0% | assay ~70% (GC) | assay ≥99% |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| impurities ≤0.05% water | impurities ≤0.1% (water) | impurities - | impurities - |
| bp 224-228 °C (lit.) | bp 194 °C (lit.) | bp 265-350 °C (lit.) | bp 231 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylene glycol monobutyl ether
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
210.2 °F - closed cup
flash_point_c
99 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
112-34-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?