Merck
20424
Sigma-Aldrich
(2S,4S)-1-tert-Butoxycarbonyl-4-diphenylphosphino-2-(diphenylphosphinomethyl)pyrrolidine
≥96.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonim(y):
(2S,4S)-1-Boc-4-diphenylphosphino-2-(diphenylphosphinomethyl)pyrrolidine, BPPM
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H37NO2P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
553.61
Beilstein:
466510
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
≥96.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −39±2°, c = 1% in benzene
mp
96-100 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](C[C@H]1CP(c2ccccc2)c3ccccc3)P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C34H37NO2P2/c1-34(2,3)37-33(36)35-25-32(39(30-20-12-6-13-21-30)31-22-14-7-15-23-31)24-27(35)26-38(28-16-8-4-9-17-28)29-18-10-5-11-19-29/h4-23,27,32H,24-26H2,1-3H3/t27-,32-/m0/s1
Klucz InChI
BFMKBYZEJOQYIM-UCGGBYDDSA-N
Inne uwagi
Chiral phosphine ligand for the rhodium catalyzed asymmetric hydrogenation of olefins and ketones. α-Amino acids are obtained in very high optical purity [1]; Hydrogenation of ketones to alcohols[2]; Hydroformylation[3]
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
I. Ojima et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45, 4728-4728 (1980)
G. Parrinello et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 7122-7122 (1987)
Haruka Yonemoto et al.
International journal of molecular sciences, 14(3), 6144-6156 (2013-03-20)
Due to the recent discovery of non-coding RNAs (ncRNAs), multiple sequence alignment (MSA) of those long RNA sequences is becoming increasingly important for classifying and determining the functional motifs in RNAs. However, not only primary (nucleotide) sequences, but also secondary
I. Ojima et al.
Organic Syntheses, 63, 18-18 (1985)