Merck
187267
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-nitrobenzyl alcohol
≥98%
Wybierz wielkość
10 G
134,00 zł
134,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
134,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
134,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
solid
mp
39-43 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
nitro
ciąg SMILES
Cc1ccc(CO)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3
Klucz InChI
URCWIFSXDARYLY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Methyl-3-nitrobenzyl alcohol may be used in chemical synthesis.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)