Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 417,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 695,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2630,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 14 680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
417,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
form
crystals
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
mp
334 °C (lit.)
solubility
H2O: 20/150 g/mL, clear, colorless
SMILES string
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Application
- in CPW13M solution to extract the protoplasts from plant cells
- as a component in the basal medium
- as a component in macronutrient
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystals | form crystalline | form crystals | form solid |
| solubility H2O: 20/150 g/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 500 |
| mp 334 °C (lit.) | mp 334 °C (lit.) | mp 334 °C (lit.) | mp 334 °C |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line EMPROVE® ESSENTIAL |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium nitrate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?