Kluczowe dokumenty
203785
Mercury(II) iodide
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Mercuric iodide red
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: mercury
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
tw
354 °C (lit.)
mp
259 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble
ciąg SMILES
I[Hg]I
InChI
1S/Hg.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?