Informacje o tej pozycji
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
form
solid
mp
>300 °C
mass shift
M+12
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H].[Cl-]
InChI
1S/C4H12N.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3,4D3;
InChI key
OKIZCWYLBDKLSU-KXWZVCIVSA-M
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay - | assay 98% (CP) |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 99.99 atom % 14N | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| mass shift M+12 | mass shift depleted | mass shift M+12 | mass shift M+12 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp >300 °C | mp 340 °C (subl.) (lit.) | mp >300 °C | mp 215-216 °C |
CAS 3449-94-7 Tetramethyl-d<sub>12</sub>-ammonium chloride | - | - | - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?