Przejdź do
20959
Cesium carbonate
puriss. p.a., ≥99.0%
Synonim(y):
Carbonic acid dicesium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
692,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1980,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cs2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.82
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-591-9
Beilstein/REAXYS Number:
4546405
MDL number:
Assay:
≥99.0% (T), ≥99.0%
692,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
puriss. p.a.
Quality Segment
assay
≥99.0% (T), ≥99.0%
impurities
≤0.002% total nitrogen (N)
mp
610 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
General description
Cesium carbonate is an inorganic base generally used in C, N, O-arylation and alkylation reactions. It is also used in six-membered annulation, cross-coupling, intramolecular and intermolecular cyclizations, aza-Henry reaction, Horner-Emmons cyclization, and cycloaddition reactions.
Application
Cesium carbonate, an alkali metal carbonate, is a commonly used inorganic base in organic reactions.
Synthetic applications:
  • As a catalyst to synthesize quinazoline-2,4(1H,3H)-diones from substituted 2-aminobenzonitriles and carbon dioxide.
  • As a base to synthesize cyclic carbonates using halo- or tosyl-alcohols and carbon dioxide in the absence of any transition metal or organo catalyst.
  • In combination with alkyl halide and acetonitrile, it forms an effective system for the alkylation method of phenols.
Promotes the efficient O-alkylation of alcohols to form mixed alkyl carbonates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4419022556451.02040
assay
≥99.0% (T)
assay
99%
assay
99.995% trace metals basis
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
impurities
≤0.002% total nitrogen (N)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
mp
610 °C (dec.) (lit.)
mp
610 °C (dec.) (lit.)
mp
610 °C (dec.) (lit.)
mp
610 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cesium carbonate
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney,Adrenal gland,Testes
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)