Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 226,00 zł 192,10 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 916,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H33NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.46
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
192,10 zł
Cena katalogowa226,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H33NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H2,19,20)/b7-6-,10-9-
InChI key
SFIHQZFZMWZOJV-HZJYTTRNSA-N
Biochem/physiol Actions
Linoleamide is an endogenous primary fatty acid amide (PFAM) signaling lipid that modulates intracellular Ca2+ homeostasis. It has been shown to inhibit of SPCA2, a Golgi secretory pathway Ca(2+)-ATPase that transports ions of Ca2+ and Mn2+ and also to inhibit SPCA1a and the Ca2+-ATPase activity of three sarco(endo)plasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA) pump isoforms. It is thought to be involved in a variety of biological activities including regulation of sleep.
Modulator of intracellular Ca2+ homeostasis; Inhibitor of SPCA2, a Golgi secretory pathway Ca(2+)-ATPase that transports ions of Ca2+ and Mn2+
Linoleamide is an endogenous lipid, that stimulates sleep in cats, rats and humans.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form ethanol solution (5 mg/ml) | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?