Przejdź do
694037
Cesium pivalate
98%
Synonim(y):
Cesium 2,2-dimethylpropanoate, Cesium trimethylacetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
428,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9O2Cs
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.03
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
428,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
reaction suitability
core: Cesium
mp
344-348 °C
SMILES string
[Cs+].CC(C)(C)C([O-])=O
InChI
1S/C5H10O2.Cs/c1-5(2,3)4(6)7;/h1-3H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
LGVUAXNPXVXCCW-UHFFFAOYSA-M
General description
Cesium pivalate is an organic base widely used in palladium-catalyzed cross-coupling and carbonylation reactions due to its solubility in organic solvents.
Application
Cesium pivalate can be used as a base to synthesize:
  • Fluoren-9-one derivatives by cyclocarbonylation of o-halobiaryls in the presence of palladium catalyst.
  • Fused heterocycles (dihydrobenzofurans and indolines) from o-bromo phenol and aniline precursors via Pd-catalyzed intramolecular coupling of two C(sp3)-H bonds.
  • Amides and esters derivatives containing a quaternary β-carbon atom by Pd-catalyzed C-H activation and amino/alkoxycarbonylation reaction.
It can also be used as a base in the palladium-catalyzed Mizoroki-Heck reaction.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)