Merck
198870
Sigma-Aldrich
2-(p-Tolyl)pyridine
≥97%
Wybierz wielkość
5 G
246,00 zł
246,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
246,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
246,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.617 (lit.)
bp
170-180 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C12H11N/c1-10-5-7-11(8-6-10)12-4-2-3-9-13-12/h2-9H,1H3
Klucz InChI
KJNZQKYSNAQLEO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Chlorokompleksy niklu, miedzi i kobaltu z 2-(p-tolilo)pirydyną zostały przygotowane[1].
Zastosowanie
2-(p-tolilo)pirydyna może być stosowana jako półprodukt farmaceutyczny.
produkt powiązany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
E G Vlakh et al.
Scientific reports, 7, 41991-41991 (2017-02-06)
The growing attention to the luminescent nanocarriers is strongly stimulated by their potential application as drug delivery systems and by the necessity to monitor their distribution in cells and tissues. In this communication we report on the synthesis of amphiphilic
Thermal, spectral and magnetic studies of some first row transition metal complexes of 2-(p-tolyl) pyridine.
Allan JR, et al.
Thermochimica Acta, 160(2), 329-335 (1990)