Merck
197416
Sigma-Aldrich
3-(4-Hydroxyphenyl)-1-propanol
99%
Synonim(y):
1-(4-hydroksyfenylo)-3-propanol, 3-(4-hydroksyfenylo)propanol, 3-(p-hydroksyfenylo)-1-propanol, 4-(3-hydroksypropylo)fenol, 4-hydroksybenzenopropanol, Alkohol 3-(p-hydroksyfenylo)propylowy, Alkohol dihydro-p-kumarowy
Wybierz wielkość
5 G
1000,00 zł
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1000,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4(CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
solid
mp
51-54 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H12O2/c10-7-1-2-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,10-11H,1-2,7H2
Klucz InChI
NJCVPQRHRKYSAZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-(4-hydroksyfenylo)-1-propanol został użyty do syntezy (-)-centrolobiny[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yangxin Wang et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 714-714 (2020-08-01)
In situ immobilization of enzyme into metal-organic frameworks (MOFs) is performed through a one-step and facile method. Candida antarctica lipase B (CalB) is directly embedded in zeolitic imidazolate framework (ZIF)-8 by simply mixing an aqueous solution of 2-methylimidazole and zinc
Rosa Cert et al.
Food & function, 6(6), 1999-2007 (2015-05-29)
The antioxidant activity of ethyl and octyl hydroxytyrosyl ethers toward lipids was determined using the Rancimat and open cup methods at high temperatures and 50 °C, respectively. The effect of the unsaturation of the matrix was evaluated using sunflower, soya
Two successive one-pot reactions leading to the expeditious synthesis of (−)-centrolobine.
Tetrahedron Letters, 45(35), 6603-6605 (2004)
Anna Boronat et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(11) (2020-06-06)
Beer is a fermented beverage with beneficial phenolic compounds and is widely consumed worldwide. The current study aimed to describe the content of three families of phenolic compounds with relevant biological activities: prenylated flavonoids (from hops), simple phenolic alcohols (from
Georgios Koutrotsios et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(24), 5971-5983 (2018-06-06)
Pleurotus ostreatus, P. eryngii, and P. nebrodensis were cultivated on nonconventional substrates containing grape marc (GMC) or olive mill byproducts (OMB); wheat straw (WHS) served as control. GMC-based media demonstrated equal/better mushroom productivity than WHS for P. eryngii and P.