Przejdź do
B10587
1-Benzosuberone
99%
Synonim(y):
6,7,8,9-Tetrahydro-5-benzocycloheptenone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
659,00 zł
494,25 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-558-4
Beilstein/REAXYS Number:
636823
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
494,25 zł
Cena katalogowa659,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.564 (lit.)
bp
270 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
O=C1CCCCc2ccccc12
InChI
1S/C11H12O/c12-11-8-4-2-6-9-5-1-3-7-10(9)11/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2
InChI key
KWHUHTFXMNQHAA-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
173614M38400296686
description
99%
description
99%
description
99%
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
bp
270 °C (lit.)
bp
169-171 °C (lit.)
bp
162-163 °C (lit.)
bp
80 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.564 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4443 (lit.)
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)