Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 218,00 zł 163,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4CH2CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
163,50 zł
Cena katalogowa218,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
mp
86-89 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCc1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4,10H,5-6H2,(H,11,12)
InChI key
CJBDUOMQLFKVQC-UHFFFAOYSA-N
General description
3-(2-Hydroxyphenyl) propionic acid is a phenyl propionic acid derivative. It was found to be one of the constituents of Justicia pectoralis Jacq. extract which was analyzed by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS).[1] The antiulcerogenic effect of 3-(2-hydroxyphenyl) propionic acid in the prevention of serotonin-induced ulcerogenesis has been studied in rats.[2] It has been reported to be one of the major microbial metabolite of both (+)-catechin and (-)-epicatechin by human faecal microbiota.[3] Crystal structure study reveals that 3-(2-hydroxyphenyl)propionic acid crystals are monoclinic with space group P21/c.
Application
3-(2-Hydroxyphenyl)propionic acid is suitable as a growth substrate for various strains of E. coli and as a standard in the study of microbial metabolism of catechin stereoisomers.[3]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% | assay ≥95.0% (HPLC) | assay 99% | assay ≥95.0% (HPLC) |
| mp 86-89 °C (lit.) | mp 158-162 °C | mp 43-45 °C (lit.) | mp - |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?