Merck
196495
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
97%
Synonim(y):
3-Methoxysalicylic acid
Wybierz wielkość
25 G
206,00 zł
206,00 zł
Cena katalogowa412,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
206,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H3(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.15
Beilstein:
2209642
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
206,00 zł
Cena katalogowa412,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
powder
mp
147-150 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
COc1cccc(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
AUZQQIPZESHNMG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 2-hydroksy-3-metoksybenzoesowy był stosowany jako wzorzec wewnętrzny podczas jednoczesnego oznaczania ilościowego kwasu acetylosalicylowego i jego metabolitu kwasu salicylowego w ludzkim osoczu metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej[1]. Zastosowano go w syntezie na dużą skalę 7-metoksy-3(2H)-benzofuranonu[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eva-Luise Hobl et al.
Biomedical chromatography : BMC, 27(6), 695-698 (2012-11-24)
A selective, sensitive and rapid high-performance liquid chromatography method with post-column hydrolysis and fluorescence detection was developed for the simultaneous quantification of acetylsalicylic acid and its metabolite salicylic acid in human plasma. Following the addition of 2-hydroxy-3-methoxybenzoic acid as internal
Peter Lorenz et al.
Chemistry & biodiversity, 17(10), e2000485-e2000485 (2020-08-30)
Extracts of kidney vetch (Anthyllis vulneraria L.) are becoming increasingly interesting as ingredients for the health and cosmetics industry. However, comprehensive phytochemical investigations of this plant are scant in the literature. Thus, the aim of the present work was an
A practical preparation of 7-methoxy-3 (2H)-benzofuranone.
Bryant, et al.
Synthetic Communications, 25(6), 915-920 (1995)
Wojciech Ostrowski et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 967, 21-27 (2014-07-27)
Liquid chromatography coupled to mass spectrometry (MS) with electrospray ionization (ESI) is one of analytical techniques to obtain accurate results of low molecular weight aromatic compounds in biological samples of different origin. The interpretations of mass spectra of these aromatic