Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 307,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10Cl2Hf
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.58
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
235-177-5
MDL number:
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Bis(cyclopentadienyl)hafnium(IV) dichloride, 98%
Quality Segment
assay
98%
form
solid
reaction suitability
core: hafnium, reagent type: catalyst
mp
230-233 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Hf]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2ClH.Hf/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
UHCOEQZUSAFLHQ-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 98% | description 97% |
| reaction suitability reagent type: catalyst, core: hafnium | reaction suitability core: titanium, reagent type: catalyst |
| assay 98% | assay 97% |
| form solid | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 230-233 °C (lit.) | mp 260-280 °C (dec.) (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?