Przejdź do
393231
Dichloro[rac-ethylenebis(indenyl)]zirconium(IV)
powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
564,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H16Cl2Zr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.47
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
564,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Dichloro[rac-ethylenebis(indenyl)]zirconium(IV),
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
core: zirconium, reagent type: catalyst
impurities
≤3% dichloromethane
SMILES string
Cl[Zr]Cl.C(CC1C=Cc2ccccc12)C3C=Cc4ccccc34
InChI
1S/C20H18.2ClH.Zr/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;;;/h1-12,17-18H,13-14H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI key
IJSDUKZKUCXMRL-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
532126531847
description
-
description
97%
description
-
reaction suitability
core: zirconium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: zirconium, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
≤3% dichloromethane
impurities
-
impurities
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)