Merck
195723
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-2,2-dimethyl-4-oxo-2H-pyran-6-carboxylic acid
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
170 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ether
ketone
ciąg SMILES
CC1(C)CC(=O)C=C(O1)C(O)=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-8(2)4-5(9)3-6(12-8)7(10)11/h3H,4H2,1-2H3,(H,10,11)
Klucz InChI
ANKQOBXQEHGUJT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ester butylowy kwasu 3,4-dihydro-2,2-dimetylo-4-okso-2H-pirano-6-karboksylowego jest powszechnie stosowany jako środek odstraszający komary.
Zastosowanie
Kwas 3,4-dihydro-2,2-dimetylo-4-okso-2H-pirano-6-karboksylowy został użyty jako odczynnik fotoprotekcyjny podczas fotolizy sialidazy Salmonella.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J A Thomson et al.
Cancer research, 37(9), 3266-3273 (1977-09-01)
Protein phosphokinases were isolated from the nuclei of normal and fetal liver and neoplastic tissues. Chromatography on phosphocellulose columns resolved the normal and fetal liver kinases into five reproducible fractions. Each of the fractions differed in optimal divalent cation and
T G Warner et al.
The Biochemical journal, 285 ( Pt 3), 957-964 (1992-08-01)
The sialidase from Salmonella typhimurium LT2 was characterized by using photoaffinity-labelling techniques. The well-known sialidase inhibitor 5-acetamido-2,6-anhydro-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galacto-non- 2-enonic acid (Neu5Ac2en) was modified to contain an amino group at C-9, which permitted the incorporation of 4-azidosalicylic acid in amide linkage at