Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, yeast, Saccharomyces cerevisiae
Application:
ChIP, IP, WB
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
clone
polyclonal
species reactivity
human, yeast, Saccharomyces cerevisiae
manufacturer/tradename
ChIPAb+, Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Histon H4 jest jednym z 5 głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, histon H4 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku".
N-końcowy ogon histonu H4 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny.
N-końcowy ogon histonu H4 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny.
Wszystkie przeciwciała ChIPAb+ są indywidualnie walidowane pod kątem wytrącania chromatyny, w każdej partii, za każdym razem. Każdy zestaw przeciwciał ChIPAb+ zawiera startery kontrolne (testowane co partię za pomocą qPCR) w celu biologicznej walidacji wyników IP w kontekście specyficznym dla locus. Protokół qPCR i sekwencje starterów są dostarczane, umożliwiając badaczom walidację protokołów ChIP przy użyciu naszego przeciwciała w kontekście chromatyny. Każdy zestaw zawiera również ujemne przeciwciało kontrolne, aby zapewnić specyficzność reakcji ChIP.
Zestaw ChIPAb+ Acetylo-Histone H4 (Lys8) zawiera przeciwciało Acetylo-Histone H4 (Lys8), surowicę króliczą z kontrolą ujemną oraz startery qPCR, które amplifikują region 134 bp ludzkiego HSPCA. Acetylo-Histon H4 (Lys8) i kontrole ujemne są dostarczane w skalowalnym rozmiarze reakcji "na ChIP" i mogą być wykorzystane do funkcjonalnej walidacji wytrącania chromatyny związanej z Acetylo-Histonem H4 (Lys8).
Zestaw ChIPAb+ Acetylo-Histone H4 (Lys8) zawiera przeciwciało Acetylo-Histone H4 (Lys8), surowicę króliczą z kontrolą ujemną oraz startery qPCR, które amplifikują region 134 bp ludzkiego HSPCA. Acetylo-Histon H4 (Lys8) i kontrole ujemne są dostarczane w skalowalnym rozmiarze reakcji "na ChIP" i mogą być wykorzystane do funkcjonalnej walidacji wytrącania chromatyny związanej z Acetylo-Histonem H4 (Lys8).
~11 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający drożdżowemu histonowi H4 acetylowanemu przy lizynie 8.
Application
Immunoprecypitacja chromatyny:
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z komórek HeLa (1 X106 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 2 µL normalnej surowicy króliczej lub 2 µL anty-acetylo-histonu H4 (Lys8) i zestawu Magna ChIP A (nr kat. 17-610).
Pomyślna immunoprecypitacja fragmentów DNA związanych z acetylo-histonem H4 (Lys8) została zweryfikowana za pomocą qPCR przy użyciu starterów ChIP, ludzkiego HSPCA dla testu pozytywnego i znanych starterów negatywnych (Martinato, F. i in., 2008) jako testu negatywnego (patrz rysunki).
Dane przedstawiono jako procentowy wkład każdej próbki IP w stosunku do chromatyny wejściowej dla każdego amplikonu i próbki ChIP, jak wskazano.
Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentu można znaleźć w protokole EZ-Magna ChIP A (nr kat. 17-408) lub EZ-ChIP (nr kat. 17-371).
Analiza Western Blot:
Reprezentatywne dane partii.
Ekstrakt kwasu HeLa traktowany maślanem sodu został rozdzielony przez elektroforezę, przeniesiony na membranę PVDF i sondowany anty-acetylem histonu H4 (Lys8) (rozcieńczenie 1:1000). Aby wykazać swoistość, surowicę wstępnie inkubowano ze zmodyfikowanymi peptydami Histone H4:
Pas 1: Bez peptydu
Pasek 2: acetylo-Histon H4 (K5) (Nr kat.: 12-343)
Pas 3: acetylo-Histon H4 (K8) (Nr kat.:12-344)
Pas 4: acetylo-histyna H4 (K12) (Nr kat.:12-345)
Pas 5: acetylo-histyna H4 (K16) (Nr kat.:12-346)
Pas 6: acetylo-Histon H4 (K5, 8, 12, 16) (Nr kat.:12-353)
Pas 7: Histon H4 (Nr kat.:12-347)
Białka były wizualizowane przy użyciu oślego anty-królika IgG sprzężonego z HRP i wizualizowane przy użyciu systemu detekcji chemiluminescencji (patrz rysunki).
Immunoprecypitacja: 5 μL poprzedniej partii immunoprecypitowało acetyl Histone H4 z 1 mg lizatów całych komórek drożdży typu dzikiego, ale nie ze szczepu drożdży zawierającego substytucję Histone H4 Lys8R.
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z komórek HeLa (1 X106 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 2 µL normalnej surowicy króliczej lub 2 µL anty-acetylo-histonu H4 (Lys8) i zestawu Magna ChIP
Pomyślna immunoprecypitacja fragmentów DNA związanych z acetylo-histonem H4 (Lys8) została zweryfikowana za pomocą qPCR przy użyciu starterów ChIP, ludzkiego HSPCA dla testu pozytywnego i znanych starterów negatywnych (Martinato, F. i in., 2008) jako testu negatywnego (patrz rysunki).
Dane przedstawiono jako procentowy wkład każdej próbki IP w stosunku do chromatyny wejściowej dla każdego amplikonu i próbki ChIP, jak wskazano.
Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentu można znaleźć w protokole EZ-Magna ChIP
Analiza Western Blot:
Reprezentatywne dane partii.
Ekstrakt kwasu HeLa traktowany maślanem sodu został rozdzielony przez elektroforezę, przeniesiony na membranę PVDF i sondowany anty-acetylem histonu H4 (Lys8) (rozcieńczenie 1:1000). Aby wykazać swoistość, surowicę wstępnie inkubowano ze zmodyfikowanymi peptydami Histone H4:
Pas 1: Bez peptydu
Pasek 2: acetylo-Histon H4 (K5) (Nr kat.: 12-343)
Pas 3: acetylo-Histon H4 (K8) (Nr kat.:12-344)
Pas 4: acetylo-histyna H4 (K12) (Nr kat.:12-345)
Pas 5: acetylo-histyna H4 (K16) (Nr kat.:12-346)
Pas 6: acetylo-Histon H4 (K5, 8, 12, 16) (Nr kat.:12-353)
Pas 7: Histon H4 (Nr kat.:12-347)
Białka były wizualizowane przy użyciu oślego anty-królika IgG sprzężonego z HRP i wizualizowane przy użyciu systemu detekcji chemiluminescencji (patrz rysunki).
Immunoprecypitacja: 5 μL poprzedniej partii immunoprecypitowało acetyl Histone H4 z 1 mg lizatów całych komórek drożdży typu dzikiego, ale nie ze szczepu drożdży zawierającego substytucję Histone H4 Lys8R.
Zestaw ChIPAb+ Acetyl-Histone H4 (Lys8) zawiera przeciwciało Acetyl-Histone H4 (Lys8), króliczą surowicę kontroli ujemnej i startery qPCR, które amplifikują region 134 bp ludzkiego HSPCA.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Histones
Histones
Biochem/physiol Actions
Na podstawie 100% homologii sekwencji oczekuje się szerokiej reaktywności krzyżowej między gatunkami.
Rozpoznaje acetylo-histonę H4 (Lys8).
Packaging
25 testów w zestawie. Zalecane użycie: ~2 μL przeciwciała na immunoprecypitację chromatyny (w zależności od kontekstu biologicznego).
Physical form
Anty-Acetylo-Histon H4 (Lys8) (króliczy poliklonalny). Jedna fiolka zawierająca 50 μL surowicy odpornościowej zawierającej 0,05% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Normalna surowica królicza. Jedna fiolka zawierająca 100 μL surowicy odpornościowej zawierającej 0,05% azydku sodu.
Przechowywać w temperaturze -20°C.
Primery ChIP, HSPCA. Jedna fiolka zawierająca 75 μL po 5 μM każdego primera specyficznego dla ludzkiego HSPCA.
Przechowywać w temperaturze -20°C.
FOR: GCA ACA GCT ACC ACA GGA CCA
REV: GAG CGT GTG AAA TCA ACA TAA AGC
Normalna surowica królicza. Jedna fiolka zawierająca 100 μL surowicy odpornościowej zawierającej 0,05% azydku sodu.
Przechowywać w temperaturze -20°C.
Primery ChIP, HSPCA. Jedna fiolka zawierająca 75 μL po 5 μM każdego primera specyficznego dla ludzkiego HSPCA.
Przechowywać w temperaturze -20°C.
FOR: GCA ACA GCT ACC ACA GGA CCA
REV: GAG CGT GTG AAA TCA ACA TAA AGC
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Zawiera kontrolę ujemną, przeciwciało normalnej surowicy króliczej i startery specyficzne dla ludzkiego HSPCA.
Zawiera kontrolę ujemną, przeciwciało normalnej surowicy króliczej i startery specyficzne dla ludzkiego HSPCA.
Chromatin Immunoprecipitation:
Sonicated chromatin prepared from HeLa cells (1 X 106 cell equivalents per IP) were subjected to chromatin immunoprecipitation using either 2 µL of Normal Rabbit Serum or 2 µL of Anti-Acetyl-Histone H4 (Lys8) and the Magna ChIP® A Kit (Cat. # 17-610).
Successful immunoprecipitation of Acetyl-Histone H4 (Lys8) associated DNA fragments was verified by qPCR using ChIP Primers, human HSPCA (Please see figures).
Please refer to the EZ-Magna ChIP A (Cat. # 17-408) or EZ-ChIP (Cat. # 17-371) protocol for experimental details.
Sonicated chromatin prepared from HeLa cells (1 X 106 cell equivalents per IP) were subjected to chromatin immunoprecipitation using either 2 µL of Normal Rabbit Serum or 2 µL of Anti-Acetyl-Histone H4 (Lys8) and the Magna ChIP® A Kit (Cat. # 17-610).
Successful immunoprecipitation of Acetyl-Histone H4 (Lys8) associated DNA fragments was verified by qPCR using ChIP Primers, human HSPCA (Please see figures).
Please refer to the EZ-Magna ChIP
Legal Information
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?