Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 762,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2O2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.06
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5795549
Assay:
≥90% (AT)
Form:
powder
762,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (AT)
form
powder
SMILES string
Cl.Cl.Nc1cc(O)c(N)cc1O
InChI
1S/C6H8N2O2.2ClH/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10;;/h1-2,9-10H,7-8H2;2*1H
InChI key
NILKAWPWTYPHAH-UHFFFAOYSA-N
Application
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride was used in the preparation of polymers. It was also used in the preparation of chemically cross-linked polyimide and silica hybrid films.
Disclaimer
may discolor to black-violet on storage
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical, ≥90% (AT) | description ≥99.0% (AT) | description technical, ≥90% (AT) | description 90% |
| assay ≥90% (AT) | assay ≥99.0% (AT) | assay ≥90% (AT) | assay 89.5-110.5% (AT), 90% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form liquid | form powder |
| grade technical | grade - | grade technical | grade - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?