Merck
194387
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzophenone
≥99%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.66
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99%
bp
330 °C (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ketone
phenyl
ciąg SMILES
Clc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Klucz InChI
VMHYWKBKHMYRNF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Termodynamika tworzenia kompleksu inkluzyjnego pomiędzy 2-chlorobenzofenonem i cyklomaltoheptaozą (β-cyklodekstryną) została zbadana za pomocą spektroskopii UV-vis i chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami. 2-Chlorobenzofenon ulega redukcji w obecności LiAlH4 i(R)-(-)-2-(2-izo-indolinylo)butan-1-olu, dając odpowiednie benzhydrole.
Zastosowanie
2-Chlorobenzofenon został użyty w syntezie trifluorometanosulfonianu 1-(2-chlorofenylo)izochinolin-3-ylu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Asymmetric reductions of ketones using lithium aluminium hydride modified with N, N-dialkyl derivatives of (R)-(-)-2-aminobutan-1-ol.
Brown E, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2(5), 339-342 (1991)
Matias I Sancho et al.
Carbohydrate research, 346(13), 1978-1984 (2011-06-07)
A thermodynamic study of the inclusion process between 2-chlorobenzophenone (2ClBP) and cyclomaltoheptaose (β-cyclodextrin, β-CD) was performed using UV-vis spectroscopy, reversed-phase liquid chromatography (RP-HPLC), and molecular modeling (PM6). Spectrophotometric measurements in aqueous solutions were performed at different temperatures. The stoichiometry of
Synthesis of N-methyl-N-(1-methylpropyl)-1-(2-chlorophenyl) isoquinoline-3-[11 C] carboxamide ([11 C-carbonyl] PK11195) and some analogues using [11 C] carbon monoxide and 1-(2-chlorophenyl) isoquinolin-3-yl triflate.
Rahman O, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 23, 2699-2703 (2002)