Merck
8.16116
3-Chlorobenzofenon
for synthesis
Synonim(y):
3-Chlorobenzophenone
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9ClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.66
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
213-809-0
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
mp
82-84 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1cc(ccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
InChI key
CPLWKNRPZVNELG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 81 °C
Melting range (upper value): ≤ 84 °C
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)